Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa y escala grabada
Código de producto. 15200026 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15200026 1000 ml 6 PCS
15260354 5000 ml 6 PCS
15278266 - paquete de 6
15367844 - paquete de 6
15347844 - paquete de 12
15337844 - 12 PCS
15317844 - paquete de 24
15307844 - paquete de 24
8 options
Código de producto. 15200026
Marca: Brand™ 41010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno. Los vasos de precipitados graduados BRAND™ con asa y escala graduada incluyen un asa ergonómica para un agarre seguro. La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames. La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Fabricados con polipropileno.
  • El mango ergonómico proporciona un agarre seguro.
  • La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames.
  • La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 117 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PP (Polipropileno)
Altura (métrico) 181 mm
Incrementos 20 mL
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad GMBH y CO KG
Scale Grabado