Learn More
VITLAB™ Juego de vasos de precipitados apilables de polipropileno, color
Código de producto. 15379663
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15379663 500 ml 1 set
1 options
Código de producto. 15379663
Marca: VITLAB™ 4811111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida el volumen con el juego de vasos aplicables de polipropileno Vitlab™, color. Se recomienda utilizar el diseño con graduaciones elevadas para la esterilización en autoclave.
  • Cuatro colores diferentes
  • Transparente, con asa estable y escala impresa fácil de leer en ambos lados, el volumen es igualmente visible tanto para usuarios diestros como zurdos
  • Se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 ° C para conservar las marcas
Especificaciones
Color 4 opciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Graduated Sí