Descripción
- Durable beaker with handle makes pouring easy.
- Autoclavable.
- Low-form design adds stability to these beakers.
- Made of polypropylene (PP), beakers are ideal for many industrial applications.
- Graduated in milliliters and liters.
- These beakers can withstand temperatures to 275°F (135°C).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 16.9 oz. |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para muchas aplicaciones industriales |
| Altura (imperial) | 4 in. |
| Altura (métrico) | 101,6mm |
| Cantidad | Paquete de 4 |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 275°F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 135 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |