Descripción
- Accurate to ±5% with molded graduations.
- Autoclavable.
- Polypropylene (PP) beakers feature a tri-corner design that provides three dripless pouring spouts.
- Beakers are ideal for use with stirrers — flat bottom keeps stir bars centered.
- Beakers can withstand temperatures to 250°F (121°C).
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 5% |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (imperial) | 2 in. |
| Altura (métrico) | 50,8mm |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 250 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 121 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |