Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para su uso en enjuague, almacenamiento y transporte de tubos de ensayo y otros instrumentos de vidrio de laboratorio
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 229 x 229 x 229 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 229 x 229 x 229 mm |