Learn More
Kartell™ Base rectangular de polipropileno
Descripción
- Incluye dos varillas de 25 cm de largo
- Las varillas pueden atornillarse entre sí para obtener la altura deseada
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 14 mm |
| Longitud (métrico) | 293 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 293 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 250 mm |
| Anchura (métrico) | 147 mm |
| Tipo de producto | Base |
| Forma | Rectangulares |
| Cantidad | 1 unidad |