Learn More
Buerkle™ Unión roscada de barril de polipropileno
Código de producto. p-8002460 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Mauser de 5 cm (2 pulg.), rosca exterior gruesa
R 2 pulg, rosca exterior de acero fino
Tri-Sure, rosca exterior gruesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10309780 Mauser de 5 cm (2 pulg.), rosca exterior gruesa cada uno
10625571 R 2 pulg, rosca exterior de acero fino cada uno
10126370 Tri-Sure, rosca exterior gruesa cada uno
3 options
Código de producto. 10309780
Marca: Buerkle™ 56003170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unión roscada de barril de polipropileno Buerkle™ para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes.
  • Unión roscada de barril de PP para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes
  • Para extraer líquidos no inflamables
  • Los conectores del contenedor hacen que la decantación sea aún más fácil y segura con su conexión más segura a los barriles.
  • Los conectores fijan la bomba al barril, permiten un cambio de posición vertical y permiten el intercambio de aire necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Bomba para barril de PTFE
Material Polipropileno
Tamaño Mauser de 5 cm (2 pulg.), rosca exterior gruesa
Tipo Unión roscada de barril
Peso (métrico) 25 kg