Learn More
Buerkle™ Unión roscada de barril de polipropileno
Código de producto. 10625571 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Mauser de 5 cm (2 pulg.), rosca exterior gruesa
R 2 pulg, rosca exterior de acero fino
Tri-Sure, rosca exterior gruesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10625571 R 2 pulg, rosca exterior de acero fino cada uno
10309780 Mauser de 5 cm (2 pulg.), rosca exterior gruesa cada uno
10126370 Tri-Sure, rosca exterior gruesa cada uno
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10625571
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 56003130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Unión roscada de barril de polipropileno Buerkle™ para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes.
  • Unión roscada de barril de PP para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes
  • Para extraer líquidos no inflamables
  • Los conectores del contenedor hacen que la decantación sea aún más fácil y segura con su conexión más segura a los barriles.
  • Los conectores fijan la bomba al barril, permiten un cambio de posición vertical y permiten el intercambio de aire necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con Bomba para barril de PTFE
Material Polipropileno
Tamaño R 2 pulg, rosca exterior de acero fino
Tipo Unión roscada de barril
Peso (métrico) 0,14 kg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.