Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de polipropileno con manguera de descarga y llave de paso
Código de producto. 10550882 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Longitud global (métrico):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10550882 100 cm 109 cm cada uno
10261972 50 cm 60 cm cada uno
10303382 65 cm 74 cm cada uno
10641253 80 cm 90 cm 1 PCS
10251972 150 cm 159 cm cada uno
10343282 125 cm 134 cm cada uno
6 options
Código de producto. 10550882
Marca: Buerkle™ 56001002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de barril de polipropileno Buerkle™ con manguera de descarga y llave de paso permite una transferencia rápida de líquidos desde barriles, recipientes y tanques.
  • Juntas de PTFE
  • La buena resistencia química del PP permite la transferencia de ácidos, álcalis y detergentes agresivos.
  • La válvula antirretorno de montaje inferior de la bomba para barril y la profundidad de inmersión, que se pueden ajustar de forma continua con las juntas de rosca de barril, garantizan una buena eliminación del líquido residual.
  • Las juntas de rosca de barril fijan la bomba de forma segura al barril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Caudal 300 mL/recorrido
Incluye Manguera de descarga; llave de paso
Tamaño de abertura (métrico) 32 mm
Peso (métrico) 0,8 kg
Longitud global (métrico) 109 cm
Para utilizar con Barril, recipiente, tanques, alimentos
Fondo (métrico) 100 cm
Longitud del tubo de la bomba 100 cm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Tipo Bomba para barril
Material Polipropileno, PTFE