Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de polipropileno con manguera de descarga y llave de paso
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Longitud global (métrico):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Juntas de PTFE
- La buena resistencia química del PP permite la transferencia de ácidos, álcalis y detergentes agresivos.
- La válvula antirretorno de montaje inferior de la bomba para barril y la profundidad de inmersión, que se pueden ajustar de forma continua con las juntas de rosca de barril, garantizan una buena eliminación del líquido residual.
- Las juntas de rosca de barril fijan la bomba de forma segura al barril.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Caudal | 300 mL/recorrido |
| Incluye | Manguera de descarga; llave de paso |
| Tamaño de abertura (métrico) | 32 mm |
| Peso (métrico) | 0,25 kg |
| Longitud global (métrico) | 134 cm |
| Para utilizar con | Barril, recipiente, tanques, alimentos |
| Fondo (métrico) | 125 cm |
| Longitud del tubo de la bomba | 125 cm |
| Propiedades de resistencia | Productos químicos |
| Mostrar más |