Learn More
Masterflex™ Conector en Y de polipropileno
Código de producto. 12419590
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 12419590
Marca: Masterflex™ 0629550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conector en Y ideal para aplicaciones como productos farmacéuticos, de laboratorio, del sector industrial/fabricación, de muestreo de agua y de procesamiento de alimentos. Conector dentado en Y de polipropileno Cole-Parmer™
  • Esterilizable en autoclave
  • Polipropileno duradero
  • Dentado para un ajuste seguro
  • Transparente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9 mm
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 74 mm
Para utilizar con Encaja en tubos con un DI de 12 mm Tubos de conducción
Cantidad de embalaje 20/pack
Anchura (métrico) 47 mm
Color Transparente
Tipo de producto Conector dentado en Y