Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
Código de producto. 11991451 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Connectors:
Rosca, lado de entrada con exterior de 3/4 in
Rosca, lado de entrada con interior de 1/2 in
Rosca, lado de entrada con interior de 1 in
Rosca, lado de entrada con interior de 3/4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11991451
Marca: Buerkle™ 05000134
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
  • Ball valve
  • Made of PP
  • For barrels with thread connections
  • Suitable for solidifying media
  • Max. 4 bar pressure at 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropylene
Presión 4 bar
Anchura (métrico) 20 mm
Para utilizar con (equipo) Barrels
Incluye Thread connections
Connectors Rosca, lado de entrada con exterior de 3/4 in