Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
Código de producto. 10687141 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Connectors:
Rosca, lado de entrada con exterior de 3/4 in
Rosca, lado de entrada con interior de 1/2 in
Rosca, lado de entrada con interior de 1 in
Rosca, lado de entrada con interior de 3/4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Connectors unitSize
10687141 Rosca, lado de entrada con interior de 1/2 in cada uno
10196310 Rosca, lado de entrada con interior de 3/4 in cada uno
11991451 Rosca, lado de entrada con exterior de 3/4 in cada uno
10094960 Rosca, lado de entrada con interior de 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10687141 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05008002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
  • Ball valve
  • Made of PP
  • For barrels with thread connections
  • Suitable for solidifying media
  • Max. 4 bar pressure at 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropylene
Presión 4 bar
Anchura (métrico) 15 mm
Para utilizar con (equipo) Barrels
Incluye Thread connections
Connectors Rosca, lado de entrada con interior de 1/2 in