Descripción
- Ball valve
- Made of PP
- For barrels with thread connections
- Suitable for solidifying media
- Max. 4 bar pressure at 20°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| Presión | 4 bar |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Barrels |
| Incluye | Thread connections |
| Connectors | Rosca, lado de entrada con interior de 3/4 in |