Learn More
Kartell™ Embudo analítico de polipropileno
Código de producto. 12080018
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Incluye:
Sin tapón
Tapón plano a presión
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
12080018 1,5 ml Tapón plano a presión 1000 PCS
12049917 1,5 ml Sin tapón paquete de 1000
11356374 0,5 ml Tapón plano a presión 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12080018 Supplier Kartell™ Supplier No. 0029800
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga de hasta 11,000 RCF. Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga (RCF) de hasta 11 000. Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
  • Disponible con tapón
  • Fabricados en polipropileno o polietileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Marcado CE
  • Aptos para IVD 
Specifications
Certificaciones/conformidad CE–IVD
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Análisis de muestras
Para utilizar con (equipo) Olli CD
Incluye Tapón plano a presión
N.° por paquete 1000/paq.
Volumen (métrico) 1,5 ml
RCF máx. 11 xg