Learn More
Kartell™ Embudo analítico de polipropileno
Código de producto. 12049917
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Incluye:
Sin tapón
Tapón plano a presión
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
12049917 1,5 ml Sin tapón paquete de 1000
12080018 1,5 ml Tapón plano a presión 1000 PCS
11356374 0,5 ml Tapón plano a presión 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12049917 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0029700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga de hasta 11,000 RCF. Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
Diseñados para resistir una fuerza centrífuga (RCF) de hasta 11 000. Los microtubos de centrífuga Kartell™ son ideales para el análisis de muestras.
  • Disponible con tapón
  • Fabricados en polipropileno o polietileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Marcado CE
  • Aptos para IVD 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE–IVD
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Análisis de muestras
Para utilizar con (equipo) Olli CD
Altura (métrico) 40 mm
Incluye Sin tapón
N.° por paquete 1000/paq.
Envase Cartón
Volumen (métrico) 1,5 ml
RCF máx. 11 xg