Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptador de polipropileno para dispensador FORTUNA™ con rosca
Código de producto. 10369990
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 28
GL 30
GL 36
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10369990 GL 28 cada uno
10024750 GL 30 cada uno
10496881 GL 36 cada uno
3 options
Código de producto. 10369990
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 09028
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Completar un dispensador FORTUNA™ con un adaptador que viene con una amplia selección de roscas. El adaptador de polipropileno Poulten & Graf GmbH para dispensadores con rosca FORTUNA™ permite que los recipientes más pequeños se apoyen encima del depósito existente.
  • Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
  • Fabricados en polipropileno
  • Adaptador con rosca
  • Se puede utilizar con la mayoría de los productos químicos y líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Descripción Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Cantidad 1
Tamaño de rosca GL 28