Learn More
Hirschmann™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Descripción
- For the adaption on the most common bottles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adapter |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (equipo) | ceramus™ classic and EM-dispenser |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tamaño de rosca | 40 mm |
| Diámetro del cuello (métrico) | 32 mm |