Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW 6,4 mm, conexiones hembra para montaje en placa con boquilla de manguera
Código de producto. p-8003069 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
POM
Polipropileno
Tamaño de los tubos:
1,6 mm
6,5 mm de diám. x 50 mm
6,5 mm de diám. × 50 mm
8 mm diám. x 50 mm
9,5 mm de diám. × 50 mm
Descripción:
Con válvula
Sin válvula
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de los tubos Descripción unitSize
15268998 POM 1,6 mm Con válvula cada uno
11849550 POM 6,5 mm de diám. × 50 mm Con válvula cada uno
10728488 POM 6,5 mm de diám. x 50 mm Sin válvula cada uno
11859550 POM 8 mm diám. x 50 mm Con válvula cada uno
10082373 POM 9,5 mm de diám. × 50 mm Con válvula 1 PCS
10245653 Polipropileno 9,5 mm de diám. × 50 mm Con válvula cada uno
6 options
Código de producto. 15268998
Marca: Buerkle™ 87431101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
  • Manufactured from polyoxymethylene or polypropylene
  • Maximum flow possible
  • Easy single-handed operation
  • Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
  • Polyoxymethylene operating pressure at 20°C: up to 10 bar, operating temperature from −40° to +80°C
  • Polypropylene operating pressure at 20°C: up to 8 bar, operating temperature from 0° to 110°C
  • Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
  • When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con válvula
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 36 mm
Para utilizar con 1.6 mm Hose
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 25/Escala
Tamaño de los tubos 1,6 mm
Tamaño de rosca NW 3.2 mm
Incluye Conexiones hembra, boquilla de manguera
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto Rapid Coupling