Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15340380 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15340380 Blanco cada uno
15380380 Amarillo cada uno
15350380 Azul cada uno
15360380 Verde cada uno
15370380 Magenta cada uno
5 options
Código de producto. 15340380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polietileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 72
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
N.º por caja 1/Cs.
Cantidad 8/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 104 x 202 x 59 mm
Longitud (métrico) 104 mm
Longitud (imperial) 4.1 in.
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 2.3 in.
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes None
Altura (métrico) 59 mm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 202 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.