Learn More
Vitlab™ Fórceps de polioximetileno
Código de producto. 11847910
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11847910 115 mm 5 PCS
16543642 115 mm paquete de 50
10291632 115 mm 1 PCS
11837910 145 mm 5 PCS
4 options
Código de producto. 11847910
Proveedor: Vitlab™ 68099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con POM para una excelente estabilidad dimensional. Las fórceps de polioximetileno VITLab™ tienen ranuras en el exterior para un manejo y agarre óptimos.
  • Para embotellado y decantación
  • Amarillo
  • Romo
  • Elástico
  • Muy buena resiliencia
Especificaciones
Estilo de punta Redondo
Material POM
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 5/paquete
Para utilizar con (aplicación) Para esterilización en autoclave, embotellado y decantación
Tipo Pinzas