missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polymyxin B Sulfate, MedChemExpress
Descripción
Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polymyxin B Sulfate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1405-20-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C55H96N16O13.H2SO4 (Polymyxin B2 Sulfate) |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 25 mg/mL |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC1=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCCC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]3([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC3=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCC[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| Grado | Research |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?