Learn More
Kinematica™ Molino de cuchillas o de martillo Polymix™ PX-MFC 90 D
Polymix™ MFC 90 D ofrece accesorios de molienda y tamices fáciles de cambiar que amplían la gama de muestras que se pueden procesar. Su manejo sencillo, la alta seguridad del usuario y eficientes resultados de molienda son solo algunas de las ventajas de este molino.
8055.00€ - 8500.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 325 x 251 x 480 mm |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Tensión | 230 V |
Vatios | 1000 W |
Peso (métrico) | 12 kg |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11910359
|
Kinematica™
35010021 |
Molino triturador con martillo | Enchufe UE |
8055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11900359
|
Kinematica™
35010031 |
Molino triturador con cuchilla | Enchufe UE |
8500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Polymix™ MFC 90 D ofrece accesorios de molienda y tamices fáciles de cambiar que amplían el intervalo de muestras que se pueden procesar.Su manejo sencillo, la alta seguridad del usuario y los eficientes resultados de molienda son solo algunas de las ventajas de este molino.
Visualización numérica de la velocidad• Seguridad
Especificaciones
325 x 251 x 480 mm | |
230 V | |
12 kg |
50/60 Hz | |
1000 W |