Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados de polimetilpenteno Griffin
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Se lee fácilmente
- Graduación roja impresa; no sobresale
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,98 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una claridad similar a la del vidrio |
| Altura (imperial) | 1,37 in |
| Altura (métrico) | 3,5 cm |
| Incrementos | 2 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 302 °F |
| Mostrar más |