Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados de polimetilpenteno Griffin
Código de producto. 15782086
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15782086 150 ml paquete de 12
15722086 10 ml paquete de 12
15702096 400 ml paquete de 6
15722096 600 ml paquete de 6
12743409 2000 ml paquete de 6
10039252 3000 ml paquete de 4
15732096 5000 ml paquete de 4
7 options
Código de producto. 15782086
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 60903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una claridad similar a la del cristal
  • Se lee fácilmente
  • Graduación roja impresa; no sobresale
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 2,36 in
Diámetro exterior (métrico) 6 cm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material PMP
Para utilizar con (aplicación) Para una claridad similar a la del vidrio
Altura (imperial) 3,14 in
Altura (métrico) 8 cm
Incrementos 20 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 302 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 150 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala de graduación roja
Modelo Griffin