Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados de polimetilpenteno Griffin
Descripción
- Se lee fácilmente
- Graduación roja impresa; no sobresale
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,19 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 13,2 cm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una claridad similar a la del vidrio |
| Altura (imperial) | 7,36 in |
| Altura (métrico) | 18,7 cm |
| Incrementos | 200 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 302 °F |
| Mostrar más |