Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Código de producto. p-7138766
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11730209 1,42 mm 1 PCS
15253295 0,914 mm 5 PCS
15173523 0,76 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 11730209
Marca: Masterflex™ 9582012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio
  • Excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
  • Alta resistencia dieléctrica.
  • Color ámbar transparente.
  • La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA.
  • Intervalo de temperatura: De – 250 a 480 °C (de – 418 a 896 °F).
  • Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; Farmacopea europea; NSF-51; NSF-61; sin ftalato; USP; 3A; FDA; sin DEHP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,42 mm
Material Poliamida
Diámetro exterior (imperial) 1,562 mm
Longitud global (imperial) 5 pies
Longitud global (métrico) 1,5 m
Grosor (métrico) 0,0508 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -418 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -250 °C
Cantidad de embalaje 6,09 m (5 pies) por pack
Propiedades de resistencia Excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión; alta resistencia dieléctrica.
Método de esterilización Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Color Ámbar transparente
Presión máxima 350 psi
Max. Operating Temperature (English) 896 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 480 °C