Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Descripción
- Excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
- Alta resistencia dieléctrica.
- Color ámbar transparente.
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA.
- Intervalo de temperatura: De – 250 a 480 °C (de – 418 a 896 °F).
- Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF; Farmacopea europea; NSF-51; NSF-61; sin ftalato; USP; 3A; FDA; sin DEHP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,76 mm |
| Material | Poliamida |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,965 mm |
| Longitud global (imperial) | 5 pies |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Grosor (métrico) | 0,0508 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -418 °F |
| Mostrar más |