Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Descripción
- Alta resistencia dieléctrica
- Propiedades mecánicas dimensionalmente estables e isotrópicas
- Resistentes a temperaturas de - 265 °C a 400 °C
- Resistentes a arañazos y a la abrasión
- Resistencia en ambientes corrosivos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,76 mm |
| Material | Poliimida |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,86 mm |
| Longitud global (métrico) | 1,52 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -250 °C |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Color | Ámbar |
| Mostrar más |