Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Código de producto. 11775059
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
0,76 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,54 mm
0,86 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11775059 0,51 mm 0,54 mm 1 PCS
11725688 0,76 mm 0,86 mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11775059 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9582004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio.
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Propiedades mecánicas dimensionalmente estables e isotrópicas
  • Resistentes a temperaturas de - 265 °C a 400 °C
  • Resistentes a arañazos y a la abrasión
  • Resistencia en ambientes corrosivos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material Poliimida
Diámetro exterior (imperial) 0,54 mm
Longitud global (métrico) 1,52 m
Para utilizar con (aplicación) Transferencia química, suministro de pesticidas/fertilizantes, líneas de suministro de agua, procesamiento de alimentos/lácteos y líneas de purificación de agua
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -250 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Ámbar
Presión máxima 500 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 480 °C