Learn More
Scilabub™ Guante criogénico de poliimida
Código de producto. 11803811
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
paquete de 2
Código de producto. Tamaño unitSize
11803811 M paquete de 2
12981185 L 1 par
11813811 L paquete de 2
12342239 M 1 par
12961185 Pequeño 1 par
5 options
Código de producto. 11803811
Marca: Scilabub™ GLO/CMEM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polyimide Cryogenic Gloves have been specially developed for the handling of very cold objects stored in the vapour phase of liquid nitrogen (ranging from -120°C to -190°C).
  • Diseñados para manipular de objetos muy fríos, más específicamente, aquellos almacenados en la fase de vapor de nitrógeno líquido (en un intervalo de temperatura de – 120 °C a – 190 °C)
  • Los guantes no deben sumergirse en nitrógeno líquido
  • La capa exterior está hecha de un material impermeable para repeler el agua que se condensa en las superficies frías
  • Son permeables a los gases (incluido el vapor de agua) para que no se genere una condensación pegajosa en su interior
  • Para reducir la cantidad de guante entre los dedos, los agujeros de la costura no se han sellado
  • Son muy duraderos y conservan su flexibilidad (aunque con un poco de rigidez) durante largos períodos en atmósferas frías
  • Material exterior de poliimida y poliolefina con un poco de poliéster como relleno y forro de algodón
  • Fabricado conforme a la norma EN 511
Especificaciones
Clasificación EPI de categoría III
Coating Material Poliimida
Color Azul
Material Tejido
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Temperature (Metric) Max 190 °C
Material de revestimiento Algodón
Cantidad 1/pack
Resistente a Agua
Longitud (métrico) 500 mm