Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL G Código de producto.: 10308081
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL G
Código de producto. 10308081 Tienda Macherey-Nagel Productos
4 x 8 cm, paquete de 50
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10308081
Marca: Macherey-Nagel™ 805032
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones: 40 x 20 cm, tamaño de poro: 60 A, volumen de poro: 0,75 ml/g, cantidad: paquete de 25, grosor: 0,2 mm
Especificaciones
Material del respaldo Poliéster
Material Gel de sílice sin modificar (SiOH)
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/paquete
Tipo Lámina de poliéster
Volumen de poro 0,75 ml/g
Absorbente Gel de sílice sin modificar (SiOH)
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 4 x 8 cm
Título del producto
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL G >