Especificaciones
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?