Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMIDE-6 UV254 Polyester Sheets
Código de producto. 10185091 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10185091 20 x 20 cm paquete de 25
10757472 5 x 20 cm paquete de 50
2 options
Código de producto. 10185091
Marca: Macherey-Nagel™ 803023
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm