Descripción
TLC polyester sheets with microcrystalline cellulose.
Láminas de poliéster de TLC, capa de celulosa microcristalina, POLYGRAM CEL 400
- Material de base: Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
- Modo: Fase normal
- Dureza de capa: Estándar, suave
Adsorbente:
- Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
- Fase CEL 400
- Indicador UV: No
- Tipo de partículas: Partículas totalmente porosas (FPP)
- Forma de partícula: Irregular
- Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, sustancias polares
Características generales de la placa TLC de Macherey-Nagel:
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
- Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
- Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
- Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Grosor (métrico) | 0,1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |