Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 Polyester Sheets
Código de producto. 10565571 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10565571
Marca: Macherey-Nagel™ 801023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TLC polyester sheets with native fibrous cellulose. Fiber length (95 %) 2–20 μm, average degree of polymerization 400–500, specific surface acc. to Blaine 15000 cm2/g; ≤ 20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; dichloromethane extract ≤ 0.25 %; residue on ignition at 850 °C ≤ 1500 ppm.
Láminas de poliéster de TLC, capa de celulosa, POLYGRAM CEL 300 UV254
  • Material base: Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
  • Modo: fase normal
  • Dureza de la capa: estándar, blanda
Adsorbente:
  • Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
  • Fase CEL 300
  • Indicador UV: Sí
  • Tipo de partícula: Partículas totalmente porosas (FPP)
  • Forma de la partícula: irregular
  • Tamaño de partícula de 2 a 20 μm
  • Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, sustancias polares
Características generales de la placa TLC de Macherey-Nagel:
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm