Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 Polyester Sheets
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Láminas de poliéster de TLC, capa de celulosa, POLYGRAM CEL 300 UV254
- Material de base: Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
- Modo: Fase normal
- Dureza de capa: Estándar, suave
Adsorbente:
- Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
- Fase CEL 300
- Indicador UV: Sí
- Tipo de partículas: Partículas totalmente porosas (FPP)
- Forma de partícula: Irregular
- Tamaño de partícula de 2 a 20 µm
- Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, sustancias polares
Características generales de la placa TLC de Macherey-Nagel:
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
- Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
- Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
- Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 20 cm |