Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster de polygram CEL 300 AC-10 %
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Grosor (métrico) | 0,1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |