Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Empaquetamiento para columnas
- Macherey-Nagel™ Fase de Polygosil™
Macherey-Nagel™ Fase de Polygosil™
Código de producto. 10728232 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
| Código de producto. | Cantidad | Tamaño de partículas | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10728232 | 100 g | 10 μm | 100 Å | 100 g |
| 10699561 | 100 g | 10 μm | 60 Å | 100 g |
| 10470882 | 100 g | 5 μm | 100 Å | 100 g |
| 10337961 | 100 g | 5 μm | 60 Å | 100 g |
| 10206651 | 100 g | 7 μm | 100 Å | 100 g |
| 10431842 | 100 g | 7 μm | 60 Å | 100 g |
| 10388481 | 100 g | 7 μm | 300 Å | 100 g |
| 10398051 | 100 g | 7 μm | 1000 Å | 100 g |
| 10012651 | 10 g | 10 μm | 100 Å | 10 g |
| 10134741 | 10 g | 10 μm | 60 Å | 10 g |
| 10072631 | 10 g | 5 μm | 100 Å | 10 g |
| 10327961 | 10 g | 5 μm | 60 Å | 10 g |
| 10546301 | 10 g | 7 μm | 100 Å | 10 g |
| 10062751 | 10 g | 7 μm | 1000 Å | 10 g |
| 10378481 | 10 g | 7 μm | 300 Å | 10 g |
| 10585771 | 10 g | 7 μm | 60 Å | 10 g |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10728232
Marca: Macherey-Nagel™ 711530.100
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Fases de Polygosil |