Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de Polygosil™
Código de producto. 10062751 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de partículas Tamaño de poro unitSize
10062751 10 g 7 μm 1000 Å 10 g
10728232 100 g 10 μm 100 Å 100 g
10699561 100 g 10 μm 60 Å 100 g
10470882 100 g 5 μm 100 Å 100 g
10337961 100 g 5 μm 60 Å 100 g
10206651 100 g 7 μm 100 Å 100 g
10431842 100 g 7 μm 60 Å 100 g
10388481 100 g 7 μm 300 Å 100 g
10398051 100 g 7 μm 1000 Å 100 g
10012651 10 g 10 μm 100 Å 10 g
10134741 10 g 10 μm 60 Å 10 g
10072631 10 g 5 μm 100 Å 10 g
10327961 10 g 5 μm 60 Å 10 g
10546301 10 g 7 μm 100 Å 10 g
10378481 10 g 7 μm 300 Å 10 g
10585771 10 g 7 μm 60 Å 10 g
16 options
Código de producto. 10062751
Marca: Macherey-Nagel™ 711890.10