Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de Polygosil™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de poro:
1000 Å
100 Å
300 Å
60 Å
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| Cantidad | 10 g |
| Tipo | Fases de Polygosil |