Learn More
Specifica
Specifica
| Tamaño de partículas | 40-63 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 50 |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP C18 |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m2/g |
| Tipo | Polygoprep |
| Material | Sílice |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?