Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 30 NH2
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 15-25 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 20 |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP NH2 |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m2/g |
| Tipo | Polygoprep |
| Material | Sílice |
| Mostrar más |