Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 30 CN
Código de producto. 10184641 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
10184641 0,1 kg 100 g
10449731 1 kg 1000 g
2 options
Código de producto. 10184641
Marca: Macherey-Nagel™ 711017.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 25-40 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 60 a 30
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente CN POLYGOPREP
Área de la superficie (métrico) 350 m2/g
Tipo Polygoprep
Material Sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida