Especificaciones
| Tamaño de partículas | 25-40 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 30 |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP C8 |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m2/g |
| Tipo | Polygoprep |
| Material | Sílice |
| Mostrar más |