Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 20 NH2
Código de producto. 10746502 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0,1 kg
Förpackningsstorlek:
100 g
Produktkod. Cantidad unitSize
10746502 0,1 kg 100 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10746502 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 711013.100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Tamaño de partículas 15-25 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 60 a 20
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente POLYGOPREP NH2
Área de la superficie (métrico) 350 m2/g
Tipo Polygoprep
Material Sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.