Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 50 C4
Código de producto. 10318631 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
10318631 1 kg 1000 g
10600912 0,1 kg 100 g
2 options
Código de producto. 10318631
Marca: Macherey-Nagel™ 711700.1000
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 300 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 300 a 50
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 1 kg
Absorbente POLYGOPREP C4
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida