Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C4
Código de producto. 10318251 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Código de producto. 10318251
Marca: Macherey-Nagel™ 711023.1000
Specifikationer
Tamaño de partículas 15-25 μm
Tamaño de poro 300 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 300 a 20
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 1 kg
Absorbente POLYGOPREP C4
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.