Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 12 C4
474.00€ - 3605.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10-15 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 300 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 300 a 12 |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Absorbente | POLYGOPREP C4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10256501
|
Macherey-Nagel™
711022.100 |
0,1 kg |
474.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10032801
|
Macherey-Nagel™
711022.1000 |
1 kg |
3605.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
10-15 μm | |
POLYGOPREP de 300 a 12 | |
POLYGOPREP C4 | |
Cromatografía líquida |
300 Å | |
Desde 2 hasta 8 | |
Polygoprep |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 12 C4