Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10-15 μm |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 300 a 12 |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 0,1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP C18 |
| Tipo | Polygoprep |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |